주요 문서
AMBH2D6EF0E7
Ambeed, Inc.
N-(6-Bromopyridin-2-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.05
MDL number:
Iupac Name
N-(6-bromo-2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O/c1-5(11)9-7-4-2-3-6(8)10-7/h2-4H,1H3,(H,9,10,11)
InChI key
AZKOTMZRXXAOOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25218-99-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)