주요 문서
AMBH2D6EF0DC
Ambeed, Inc.
N-(4-Acetylphenyl)methanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.26
MDL number:
Iupac Name
N-(4-acetylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H11NO3S/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10-14(2,12)13/h3-6,10H,1-2H3
InChI key
BQBFGIIQPXLTKM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5317-89-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)