주요 문서
AMBH2D6EF034
Ambeed, Inc.
Methyl 5-methoxy-2-nitrobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.17
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-methoxy-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO5/c1-14-6-3-4-8(10(12)13)7(5-6)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
UAPJKEJWOPOJJY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2327-45-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)