주요 문서
AMBH2D6EEFFB
Ambeed, Inc.
4-(Phenylthio)benzene-1,2-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.31
MDL number:
Iupac Name
4-(phenylsulfanyl)-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C12H12N2S/c13-11-7-6-10(8-12(11)14)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,13-14H2
InChI key
YLEPPBFOGUYOEI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/43156-48-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)