주요 문서
AMBH2D6EEF83
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2-aminophenyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
MDL number:
Iupac Name
methyl (2-aminophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-12-9(11)6-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5H,6,10H2,1H3
InChI key
BWQBYHGDMBHIIQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35613-44-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)