주요 문서
AMBH2D6EEE85
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.15
MDL number:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
InChI key
ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139022-25-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)