주요 문서
AMBH2D6EEE48
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(4-aminophenyl)butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.25
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-(4-aminophenyl)butanoate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-14-11(13)4-2-3-9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4,12H2,1H3
InChI key
CLKHQWJXESOLCJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20637-09-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)