주요 문서
AMBH2D6EDF63
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-oxocyclopentanecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.18
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-oxocyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)6-3-4-7(9)5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
VGJWAMLZUUGEQY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5400-79-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)