Iupac Name
ethyl 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3
InChI key
IZIJOEOJKFKHQR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow to Yellow-brown Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81449-93-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.