주요 문서
AMBH2D6EDE49
Ambeed, Inc.
H-Abu-OMe·HCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.61
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-4(6)5(7)8-2;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
InChI key
AHAQQEGUPULIOZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7682-18-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)