Iupac Name
[(aminooxy)methyl]cyclopropane hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c5-6-3-4-1-2-4;/h4H,1-3,5H2;1H
InChI key
HMMFZNBOQJOULD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74124-04-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.