주요 문서
AMBH2D6EDB54
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-hydroxybutan-2-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.25
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-1-methylpropylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H19NO3/c1-7(5-6-11)10-8(12)13-9(2,3)4/h7,11H,5-6H2,1-4H3,(H,10,12)
InChI key
JSZOAOLSEKSNTD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to white Solid or Lump or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146514-31-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)