주요 문서
AMBH2D6EDA68
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.32
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 1,2,3,4-tetrahydro-3-quinolinylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-11-8-10-6-4-5-7-12(10)15-9-11/h4-7,11,15H,8-9H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI key
GAURNOYXRZQBNV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/219862-14-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/219862-14-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)