주요 문서
AMBH2D6ED9F8
Ambeed, Inc.
4-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octan-1-carboxylic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.25
MDL number:
Iupac Name
4-(methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16O4/c1-15-9(14)11-5-2-10(3-6-11,4-7-11)8(12)13/h2-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
KBZVAQVEHVGIEI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18720-35-9.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)