주요 문서
AMBH2D6ED9A2
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-fluorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.13
MDL number:
Iupac Name
3-amino-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
RYLBYCHERDTVAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/786616-54-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)