주요 문서
AMBH2D6ECF57
Ambeed, Inc.
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
Iupac Name
7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-2-3-11-7(9(12)13)5-10-8(11)4-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
BXALETSPBUTZAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21801-80-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)