주요 문서
AMBH2D6ECF45
Ambeed, Inc.
7-Hydroxy-2-naphthonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.18
MDL number:
Iupac Name
7-hydroxy-2-naphthonitrile
Inchi Code
1S/C11H7NO/c12-7-8-1-2-9-3-4-11(13)6-10(9)5-8/h1-6,13H
InChI key
NFBPHZSDBOVNAL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/130200-58-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)