주요 문서
AMBH2D6ECCEE
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinazolin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.06
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(10)12-4-11-7/h1-4H,(H2,10,11,12)
InChI key
FHCKWLXHKAPOBN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21419-48-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)