주요 문서
AMBH2D6ECCDC
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methoxy-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.06
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-4-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-8-3-5(9)2-7-6(8)4-10-11-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
IZGCREUFIOZTOM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885519-21-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)