주요 문서
AMBH2D6ECC49
Ambeed, Inc.
2-(6-Aminopyridin-3-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
Iupac Name
(6-amino-3-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-6-2-1-5(4-9-6)3-7(10)11/h1-2,4H,3H2,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI key
CKUZZJJDLFBRDE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39658-45-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39658-45-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)