주요 문서
AMBH2D6ECC42
Ambeed, Inc.
6-Amino-5-nitropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.1
MDL number:
Iupac Name
6-amino-5-nitro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C4H4N4O4/c5-2-1(8(11)12)3(9)7-4(10)6-2/h(H4,5,6,7,9,10)
InChI key
SNNFJRQZJGEAQU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3346-22-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)