주요 문서
AMBH2D6ECB69
Ambeed, Inc.
5-Iodopyrimidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221
MDL number:
Iupac Name
5-iodo-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H4IN3/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI key
HTBFTDHEWCRQPJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91416-96-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)