주요 문서
AMBH2D6EC970
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-methoxyaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.06
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO.ClH/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;/h2-4H,9H2,1H3;1H
InChI key
ZWGTWKFPYRUXKT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/861299-14-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)