주요 문서
AMBH2D6EC574
Ambeed, Inc.
5-(Hydroxymethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-(hydroxymethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)7-2-6(5-10)3-9-4-7/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI key
UXSXEOUOALNTGR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129747-52-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)