주요 문서
AMBH2D6EC50D
Ambeed, Inc.
5-Chloroisoindolin-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.59
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-1-isoindolinone
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-10-8(7)11/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI key
PSKBCTAXSVTOTA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74572-29-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)