주요 문서
AMBH2D6EC4F1
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.64
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO2S/c1-2-14-5(13)3-4(7(9,10)11)12-6(8)15-3/h2H2,1H3
InChI key
RLZUPBSTNNZDDH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72850-52-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)