주요 문서
AMBH2D6EC2F9
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methylpyrimidin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.01
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c1-3-7-2-4(6)5(9)8-3/h2H,1H3,(H,7,8,9)
InChI key
WXBZTJGZVILJIA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1676-57-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)