주요 문서
AMBH2D6EC2B6
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]Imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-11-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-5H,1H3
InChI key
KMJMDIYGNFGEEO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53484-15-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/53484-15-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)