주요 문서
AMBH2D6EC0E7
Ambeed, Inc.
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
334.92
MDL number:
Iupac Name
2,6-dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C7H4Br2F3NO/c8-4-1-3(14-7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
InChI key
JBSWOEGXMADXOU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88149-49-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)