주요 문서
AMBH2D6EC0CA
Ambeed, Inc.
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.15
MDL number:
Iupac Name
(5-amino-2-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4,9H2
InChI key
NBVPTQRFNRBXGB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84832-00-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)