주요 문서
AMBH2D6EC0A6
Ambeed, Inc.
5,7-Dichlorothiazolo[5,4-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.05
MDL number:
Iupac Name
5,7-dichloro[1,3]thiazolo[5,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C5HCl2N3S/c6-3-2-4(11-1-8-2)10-5(7)9-3/h1H
InChI key
XYBGDWLYHQAUQM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13479-88-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)