주요 문서
AMBH2D6EC0A2
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.55
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2,5-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-3H
InChI key
XPZYVMBPIANKJG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/879093-02-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)