주요 문서
AMBH2D6EBFD9
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.13
MDL number:
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H8N2O/c1-7-5(4-8)2-3-6-7/h2-3,8H,4H2,1H3
InChI key
WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84547-61-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)