주요 문서
AMBH2D6EBFD4
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,5-difluorobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.55
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2,5-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2ClF2N/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-2H
InChI key
OMVDTUXOHXQKML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/135748-35-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)