주요 문서
AMBH2D6EBE05
Ambeed, Inc.
4-(tert-Butyl)-2-chlorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.67
MDL number:
Iupac Name
4-tert-butyl-2-chlorophenol
Inchi Code
1S/C10H13ClO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,1-3H3
InChI key
PRLINSMUYJWPBL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98-28-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)