주요 문서
AMBH2D6EBB6D
Ambeed, Inc.
9-Bromo-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.15
MDL number:
Iupac Name
9-bromo-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline
Inchi Code
1S/C12H14BrN/c13-11-7-9-3-1-5-14-6-2-4-10(8-11)12(9)14/h7-8H,1-6H2
InChI key
PVTRKHJBWSTNOI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70173-54-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)