주요 문서
AMBH2D6EBB3D
Ambeed, Inc.
3,3,3-Trifluoropropan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.54
MDL number:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6F3N.ClH/c4-3(5,6)1-2-7;/h1-2,7H2;1H
InChI key
IGOPOYHPIKTQSS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2968-33-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)