주요 문서
AMBH2D6EBAF4
Ambeed, Inc.
2-Iodo-6-methylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.02
MDL number:
Iupac Name
2-iodo-6-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6IN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
InChI key
NRQIFSBIYCSMQV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62674-71-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)