주요 문서
AMBH2D6EBAD4
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,4-dimethylnicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2,4-dimethylnicotinate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-4-13-10(12)9-7(2)5-6-11-8(9)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI key
DIZHKKYVLBSXAW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37669-78-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)