주요 문서
AMBH2D6EBAA9
Ambeed, Inc.
1-(6-Bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.07
MDL number:
Iupac Name
1-(6-bromo-1H-benzimidazol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-5(13)9-11-7-3-2-6(10)4-8(7)12-9/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI key
OHZBVWWAKOKDFM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/296265-20-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)