주요 문서
AMBH2D6EBA34
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-(methylsulfonyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.09
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-(methylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2S/c1-11(9,10)5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
OJWJBAZLEUHHDU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1193244-93-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)