문서
Z742469
In Situ adapter for TC-9639 Thermal Cycler multiformat block
Holds 4 x tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NC.21
특징
Holds 4 x tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific T5000-A-IS
기술
PCR: suitable
일반 설명
This adapter will allow the use of slides with the TC 9639 Thermal Cycler