material
glass
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 12177-10
샤프트 O.D. × 길이
10 mm × 310 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ace-Thred thermometer/tubing adapters to mate glass or PTFE (stainless steel core) mixing baffles to standard taper joints. Baffles can be adjusted vertically or rotated to increase agitation.
법적 정보
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.