Merck
모든 사진(6)
주요 문서
Z545449
Molymod® Individual organic model set
Amino acid collection set
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 SET
₩496,234
₩496,234
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 SET
₩496,234
About This Item
UNSPSC 코드:
60104506
NACRES:
NB.17
₩496,234
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
models 20
제조업체/상표
Molymod
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The mushroom-shaped hydrogen Atomlink components and the short (non-visible) bonding links provide compact, semi-space-filling models with an internuclear scale of 1.45 cm per Angstrom. Polymer models include long, flexible links for demonstration of the mechanism of polymerization.
법적 정보
Atomlink is a trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)