콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
모든 사진(1)
주요 문서
W234818
Sigma-Aldrich
Cyclohexaneethyl acetate
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2CH2CH2C6H11
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
FEMA Number:
2348
EC Number:
유럽평의회 번호:
218
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.028
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
SMILES string
CC(=O)OCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h10H,2-8H2,1H3
InChI key
NOTFZGFABLVTIG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)