주요 문서
W221811
Sigma-Aldrich
Butyl isovalerate
natural, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W221811-SAMPLE-K
₩84,448
1 KG
₩371,693
5 KG
₩1,282,859
₩84,448
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W221811-SAMPLE-K
₩84,448
1 KG
₩371,693
5 KG
₩1,282,859
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2COO(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
158.24
FEMA Number:
2218
Beilstein:
1752803
EC Number:
유럽평의회 번호:
444
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.449
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
apple; green; fruity; peach; pineapple; sweet
Grade:
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
₩84,448
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
Grade
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
98%
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; green; fruity; peach; pineapple; sweet
SMILES string
CCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-6-11-9(10)7-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
AYWJSCLAAPJZEF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)