Key Documents
T341134
TRANS-3-BENZYLOXY-2-CHLORO-4-METHOXY-BETA-NITROSTYRENE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H14ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
319.74
MDL number:
기타 정보