문서
T320048
2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLAMINO)-2-OXOETHYL 4-ETHYL-1-PIPERAZINECARBODITHIOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H20N4OS3
CAS Number:
Molecular Weight:
380.56
MDL number:
기타 정보