문서
T300632
ETHYL {[2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-3-PHENYLPROPANOYL]AMINO}ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H20N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
380.404
MDL number:
기타 정보