Key Documents
T274925
METHYL [BIS(2,2,2-TRIFLUOROETHOXY)PHOSPHORYL](BROMO)ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C7H8BrF6O5P
CAS Number:
Molecular Weight:
397.007
MDL number:
기타 정보